Få mere at vide
Diethoxymethane, 99%, stab. with 100ppm BHT
Artikelnummer. 11456356
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11456356 100 mL 100ml
11344509 25 mL 25ml
11466356 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11456356 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23134.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Vea la política de devoluciones
CAS: 462-95-3 | C5H12O2 | 104.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 462-95-3
Molekylær formel C5H12O2
Molekylvægt (g/mol) 104.15
MDL nummer MFCD00009246
InChI nøgle KLKFAASOGCDTDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethoxymethane, ethylal, formaldehyde diethyl acetal, diethylformal, diethoxy methane, methane, diethoxy, ethoxymethoxy ethane, ethoxymethyl ethyl ether, 1,1-diethoxymethane, 3,5-dioxaheptene
PubChem CID 10024
IUPAC navn ethoxymethoxyethan
SMIL CCOCOCC
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Diethoxymethane
Navn note stab. with 100ppm BHT
Smeltepunkt °C to 66°C
Tæthed 0.831
Kogepunkt 87°C to 88°C
Flammepunkt -5°C (23°F)
Analyseprocentområde 0.99
Brydningsindeks 1.374
Mængde 100 mL
FN nummer UN2373
Beilstein 1697253
Formel vægt 104.15
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethoxymethane
Palabra de advertencia
  • Fare
Clasificación
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Consejos de prudencia
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethoxymethane
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.