Få mere at vide
Diethoxymethan, 99%, ren, stabiliseret, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10432451 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
500ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10432451 500 mL Glasflaske 500ml
10023460 5 mL Glasflaske 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10432451 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 296455000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 462-95-3 | C5H12O2 | 104.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 462-95-3 , 128-37-0
Molekylær formel C5H12O2
Molekylvægt (g/mol) 104.15
MDL nummer MFCD00009246
InChI nøgle KLKFAASOGCDTDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethoxymethane, ethylal, formaldehyde diethyl acetal, diethylformal, diethoxy methane, methane, diethoxy, ethoxymethoxy ethane, ethoxymethyl ethyl ether, 1,1-diethoxymethane, 3,5-dioxaheptene
PubChem CID 10024
IUPAC navn ethoxymethoxyethan
SMIL CCOCOCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethoxymethane
Navn note 99%
Smeltepunkt -66.5°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8310g/mL
Kogepunkt 87.5°C
Flammepunkt −5°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH2OCH2OCH2CH3
Brydningsindeks 1.3720 to 1.3740
Mængde 500 mL
Specifik vægtfylde 0.831
Opløselighedsinformation Solubility in water: 4.2%. Other solubilities: miscible with ethanol, ethyl ether, very soluble in acetone, soluble in benzene, chloroform
Stabilisator 100ppm BHT max.
Viskositet 0.405 mPa.s (20°C)
Formel vægt 104.15
Procent renhed 99%
Grad Ren
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.