Få mere at vide
Diethofenacarb, TRC
Artikelnummer. 30012148
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012148 25 g
17954765 250 mg
17970575 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012148 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44190525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87130-20-9
Molekylær formel C14 H21 N O4
Molekylvægt (g/mol) 267.32
Synonym Carbamic acid, (3,4-diethoxyphenyl)-, 1-methylethyl ester (9CI), Diethofencarb, Isopropyl 3,4-diethoxycarbanilate, Isopropyl N-(3,4-diethoxyphenyl)carbamate, Powmil, Powmyl, S 32165
IUPAC navn propan-2-yl N-(3,4-diethoxyphenyl)carbamat
SMIL CCOc1ccc(NC(=O)OC(C)C)cc1OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethofencarb
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C14H21NO4/c1-5-17-12-8-7-11(9-13(12)18-6-2)15-14(16)19-10(3)4/h7-10H,5-6H2,1-4H3,(H,15,16)
Formel vægt 267.1471
Procent renhed >95%