Få mere at vide
Diethanolaminopløsning til ionkromatografi 1g/LH 2 O matrix, Fisher chemical™ Artikelnummer.: 12962115
Diethanolaminopløsning til ionkromatografi 1g/LH 2 O matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12962115 Shop alle Fisher Chemical produkter
250 mL, Flaske, 250ml
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
100 mL
250 mL
500 mL
Emballage:
Flaske
missing translation for 'unitSize'
100ml
250ml
500ml
Artikelnummer. 12962115
Brand: Fisher Chemical A 016 250
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Chemical Identifiers
CAS 111-42-2
Molekylær formel C4H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 105.14
MDL nummer MFCD00002843
InChI nøgle ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8113
ChEBI CHEBI:28123
IUPAC navn 2-(2-hydroxyethylamino)ethanol
SMIL OCCNCCO
Specifications
Kemisk navn eller materiale Diethanolamine
Emballage Flaske
Fysisk form Væske
Koncentration 1 g/L
Type Single-component Standard Solution
Opløsningsmiddel eller Matrix Water
Mængde 250 mL
Product Content Correction
Product Title
Diethanolaminopløsning til ionkromatografi 1g/LH 2 O matrix, Fisher chemical™ >