Få mere at vide
Diethanolaminopløsning til ionkromatografi 1g/LH 2 O matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12952115 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
500 mL
Emballage:
Flaske
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
12952115 100 mL Flaske 100ml
12962115 250 mL Flaske 250ml
12972115 500 mL Flaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12952115 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A 016 100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Kemiske identifikatorer
CAS 111-42-2
Molekylær formel C4H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 105.14
MDL nummer MFCD00002843
InChI nøgle ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8113
ChEBI CHEBI:28123
IUPAC navn 2-(2-hydroxyethylamino)ethanol
SMIL OCCNCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethanolamine
Emballage Flaske
Fysisk form Væske
Koncentration 1 g/L
Type Single-component Standard Solution
Opløsningsmiddel eller Matrix Water
Mængde 100 mL