missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Didodecyl Phthalate, TRC

Artikelnummer. 17900075
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17900075 1 g
17929734 5 g
17988664 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17900075 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4417651G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2432-90-8
Molekylær formel C32 H54 O4
Molekylvægt (g/mol) 502.77
Synonym Phthalic acid, bis-dodecyl ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-didodecyl ester (ACI), 1,2-Benzenedicarboxylic acid, didodecyl ester (9CI), Phthalic acid, didodecyl ester (6CI, 7CI, 8CI), Bis-didecyl phthalate, Di-n-dodecyl phthalate, Didodecyl phthalate, Dilauryl phthalate, NSC 68022, Vinycizer 126
IUPAC navn didodecyl benzene-1,2-dicarboxylate
SMIL CCCCCCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCCCCCCCC

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Phthalic acid, bis-dodecyl ester
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C32H54O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-23-27-35-31(33)29-25-21-22-26-30(29)32(34)36-28-24-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h21-22,25-26H,3-20,23-24,27-28H2,1-2H3
Formel vægt 502.4022
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.