Få mere at vide
Didodecylphthalat, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10635671 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10635671 25 g Glasflaske 25g
1 options
Artikelnummer. 10635671 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 407130250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2432-90-8 | C32H54O4 | 502.77 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Didodecyl phthalate
Navn note 98%
CAS 2432-90-8
Smeltepunkt 21.0°C to 23.0°C
Farve Gul til Tan
Tæthed 0.9400g/mL
Flammepunkt 79°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C32H54O4
Brydningsindeks 1.4800 to 1.4820
MDL nummer MFCD00041920
Mængde 25 g
Beilstein 09, IV, 3186
Specifik vægtfylde 0.94
Synonym didodecyl phthalate, dilauryl phthalate, didodecylphthalate, 1,2-benzenedicarboxylic acid, didodecyl ester, di-n-dodecyl phthalate, phthalic acid, didodecyl ester, 1,2-benzenedicarboxylicacid, 1,2-didodecyl ester, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 1,2-didodecyl ester, 1, didodecyl ester, phthalic acid bis-dodecyl ester
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol, diethyl ether, benzene
InChI nøgle PUFGCEQWYLJYNJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCCCCCCCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCCCCCCCCCCCC
IUPAC navn didodecylbenzen-1,2-dicarboxylat
Molekylvægt (g/mol) 502.77
PubChem CID 17082
Formel vægt 502.77
Procent renhed 97%
Fysisk form fint pulver