Få mere at vide
Dideschloro Florfenicol, TRC
Artikelnummer. 30240874
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30240874 1 mg
30240724 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30240874 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4405001MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 138872-76-1
Molekylær formel C12 H16 F N O4 S
Molekylvægt (g/mol) 289.32
IUPAC navn N-[(1R,2S)-3-fluoro-1-hydroxy-1-(4-methylsulfonylphenyl)propan-2-yl]acetamid
SMIL CC(=O)N[C@H](CF)[C@H](O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dideschloro Florfenicol
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C12H16FNO4S/c1-8(15)14-11(7-13)12(16)9-3-5-10(6-4-9)19(2,17)18/h3-6,11-12,16H,7H2,1-2H3,(H,14,15)/t11-,12-/m1/s1
Formel vægt 289.0784