Få mere at vide
Dideiodo Amiodarone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dideiodo Amiodarone |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H31NO3/c1-4-7-11-23-24(21-10-8-9-12-22(21)29-23)25(27)19-13-15-20(16-14-19)28-18-17-26(5-2)6-3/h8-10,12-16H,4-7,11,17-18H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 393.2304 |
| Procent renhed | >95% |