Få mere at vide
Didecyl phthalate, 95%
Artikelnummer. 10627561 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10627561 100 g Glasflaske 100g
10361581 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10627561 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 407101000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 84-77-5 | C28H46O4 | 446.67 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 84-77-5
Molekylær formel C28H46O4
Molekylvægt (g/mol) 446.67
MDL nummer MFCD00041915
InChI nøgle PGIBJVOPLXHHGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym didecyl phthalate, decyl phthalate, di-n-decyl phthalate, vinicizer 105, phthalic acid, didecyl ester, vinysize 105, 1,2-benzenedicarboxylic acid, didecyl ester, bis n-decyl phthalate, didecyl 1,2-benzenedicarboxylate, unii-fi5fbn947z
PubChem CID 6788
ChEBI CHEBI:34676
IUPAC navn didecylbenzen-1,2-dicarboxylat
SMIL CCCCCCCCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Didecyl phthalate
Navn note 95%
Smeltepunkt 4.0°C
Tæthed 0.9700g/mL
Kogepunkt 261.0°C (5.0 mmHg)
Flammepunkt 232°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4790 to 1.4840
Mængde 100 g
Specifik vægtfylde 0.97
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 446.66
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske