Få mere at vide
Dicyclohexylacetic acid, 98+%
Artikelnummer. 15426347
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15426347 25 g 25g
15416347 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15426347 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33523.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 52034-92-1 | C14H24O2 | 224.344 g/mol
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt. Benzoylthiophener er allosteriske forstærkere (AE) af agonistaktivitet ved A1-adenosinreceptoren.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt. Benzoylthiophener er allosteriske forstærkere (AE) af agonistaktivitet ved A1-adenosinreceptoren.
Opløselighed Svagt opløseligt i vand.(0,26
g/L) (25 C),°
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Sørg for ordentlig ventilation. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52034-92-1
Molekylær formel C14H24O2
Molekylvægt (g/mol) 224.344
MDL nummer MFCD00075017
InChI nøgle PGGMEZOUAPIYOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym dicyclohexylacetic acid, hexahydro-diphenylessig, dicyclohexyl acetic acid, dicyclohexyl-acetic acid, acmc-20ala4
PubChem CID 3661562
IUPAC navn 2,2-dicyclohexyleddikesyre
SMIL C1CCC(CC1)C(C2CCCCC2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dicyclohexylacetic acid
Smeltepunkt 139°C to 141°C
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C),
Formel vægt 224.34
Procent renhed ≥98%