Få mere at vide
Dicyclohexylphthalat, 99%
Artikelnummer. 10549043 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
250g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10549043 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
10433433 5 g Glasflaske 5g
10260313 250 g Glasflaske 250g
10187972 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10549043 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 375050025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
CAS: 84-61-7 | C20H26O4 | 330,42 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 84-61-7
Molekylær formel C20H26O4
Molekylvægt (g/mol) 330.42
MDL nummer MFCD00003849
InChI nøgle VOWAEIGWURALJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dicyclohexyl phthalate, ergoplast fdc, unimoll 66, ergoplast.fdc, howflex cp, phthalic acid, dicyclohexyl ester, phthalic acid dicyclohexyl ester, 1,2-benzenedicarboxylic acid, dicyclohexyl ester, unii-cgd15m7h2n, ccris 6190
PubChem CID 6777
ChEBI CHEBI:34693
IUPAC navn dicyclohexylbenzen-1,2-dicarboxylat
SMIL C1CCC(CC1)OC(=O)C2=CC=CC=C2C(=O)OC3CCCCC3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dicyclohexyl phthalate
Smeltepunkt 63,0 °C
Farve Hvid
Tæthed 207g/mL
Kogepunkt 200,0 °C til 235,0 °C (4,0 mmHg)
Flammepunkt 207 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 2.5 kg
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Formel vægt 330.42
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dicyclohexyl phthalate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.