Få mere at vide
Dicyclohexylphthalat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterDescription
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Dicyclohexyl phthalate |
| Smeltepunkt | 63.0°C |
| Farve | Hvid |
| Tæthed | 207g/mL |
| Kogepunkt | 200.0°C to 235.0°C (4.0 mmHg) |
| Flammepunkt | 207°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98.5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 5 g |
| Show More |
Safety and Handling
- Dicyclohexyl phthalate
- Advarsel
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
RUO– Kun brug til forskning
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.