Få mere at vide
Dicyclohexyl phthalate, 99+%
Artikelnummer. 15462418
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15462418 100 g 100g
15472418 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15462418 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H56004.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 84-61-7 | C20H26O4 | 330.424 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 84-61-7
Molekylær formel C20H26O4
Molekylvægt (g/mol) 330.424
MDL nummer MFCD00003849
InChI nøgle VOWAEIGWURALJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dicyclohexyl phthalate, ergoplast fdc, unimoll 66, ergoplast.fdc, howflex cp, phthalic acid, dicyclohexyl ester, phthalic acid dicyclohexyl ester, 1,2-benzenedicarboxylic acid, dicyclohexyl ester, unii-cgd15m7h2n, ccris 6190
PubChem CID 6777
ChEBI CHEBI:34693
IUPAC navn dicyclohexylbenzen-1,2-dicarboxylat
SMIL C1CCC(CC1)OC(=O)C2=CC=CC=C2C(=O)OC3CCCCC3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dicyclohexyl phthalate
Smeltepunkt 63°C to 67°C
Tæthed 1.383
Brydningsindeks 1.431
Mængde 100 g
Beilstein 1889288
Formel vægt 330.42
Procent renhed ≥99%