Få mere at vide
Dicyclohexano-18-crown-6, blanding af isomerer, 97%
Artikelnummer. 11498256
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11498256 25 g 25g
11488256 1 g 1g
11374509 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11498256 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15344.14
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 16069-36-6 | C20H36O6 | 372,502 g/mol
Dicyclohexano bruges som anionaktivator og kompleksdannende middel, der opløseliggør alkalimetalioner i ikke-polære opløsningsmidler. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer osv.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dicyclohexano bruges som anionaktivator og kompleksdannende middel, der opløseliggør alkalimetalioner i ikke-polære opløsningsmidler. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer osv.
Opløselighed
Opløselig i toluen. Lidt opløselig (13g/L, 26 °C) i vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares under tør inert gas. Uforeneligt med stærke syrer, stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16069-36-6
Molekylær formel C20H36O6
Molekylvægt (g/mol) 372.502
MDL nummer MFCD00005099
InChI nøgle BBGKDYHZQOSNMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym dicyclohexano-18-crown-6, dicyclohexyl-18-crown-6, cis-dicyclohexano-18-crown-6, dicyclohexo-18-crown-6, perhydrodibenzo-18-crown-6, dch-18-crown-6, icosahydrodibenzo b,k 1,4,7,10,13,16 hexaoxacyclooctadecine, dicyclohexyl-18-crown-6 ether, dicyclohexyl 18-crown-6, ccris 3612
PubChem CID 85955
SMIL C1CCC2C(C1)OCCOCCOC3CCCCC3OCCOCCO2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dicyclohexano-18-crown-6
Navn note blanding af isomerer
Smeltepunkt 46 °C til 53 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Lugt Lugtfri
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Beilstein 1130529
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,2602
Opløselighedsinformation Opløseligt i Toluen. Let opløselig (13g/L,26 °C) i vand.
Formel vægt 372.5
Procent renhed 97%