missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Diclosan, TRC

Artikelnummer. 17914935
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17914935 100 mg
17904235 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17914935 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD436620100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 3380-30-1
Molekylær formel C12 H8 Cl2 O2
Molekylvægt (g/mol) 255.1
Synonym Phenol, 5-chloro-2-(p-chlorophenoxy)- (7CI,8CI), 5-Chloro-2-(4-chlorophenoxy)phenol, 2-Hydroxy-4,4'-dichlorodiphenyl ether, 4,4'-Dichloro-2-hydroxydiphenyl ether, Diclosan, Soneclosan, Tinopal HP 100, Tinosan HP 100, p-Chlorophenyl 2-hydroxy-4-chlorophenyl ether
IUPAC navn 5-chloro-2-(4-chlorophenoxy)phenol
SMIL Oc1cc(Cl)ccc1Oc2ccc(Cl)cc2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Diclosan
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H8Cl2O2/c13-8-1-4-10(5-2-8)16-12-6-3-9(14)7-11(12)15/h1-7,15H
Formel vægt 253.9901
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.