Få mere at vide
Diclofenamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dichlorphenamide |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6Cl2N2O4S2/c7-4-1-3(15(9,11)12)2-5(6(4)8)16(10,13)14/h1-2H,(H2,9,11,12)(H2,10,13,14) |
| Formel vægt | 303.9146 |