Få mere at vide
Diclofenac Carboxylic Acid (Diclofenac Metabolite), TRC
Artikelnummer. 30179913
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179913 10 mg
30179771 25 mg
30179779 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30179913 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD43567010MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13625-57-5
Molekylær formel C13 H9 Cl2 N O2
Molekylvægt (g/mol) 282.12
Synonym 2-(2,6-Dichlorophenylamino)benzoic Acid
IUPAC navn 2-(2,6-dichloroanilino)benzoic acid
SMIL OC(=O)c1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2,6-Dichlorophenylamino)benzoic Acid
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C13H9Cl2NO2/c14-9-5-3-6-10(15)12(9)16-11-7-2-1-4-8(11)13(17)18/h1-7,16H,(H,17,18)
Formel vægt 281.001