Få mere at vide
Dichlorotris(triphenylfosfin)ruthenium(II), Premion™ 99,95% (metalbasis), Ru 10,2% min
Beskrivelse
Dichlorotris(triphenylphosphin)ruthenium(II) tjener som en prækatalysator til hydrogenering af alkener, nitroforbindelser, ketoner, carboxylsyrer, syntese af furaner fra allenylsulfider og CH-aktiveringskatalysator i et Ruthenium/Lewis-syresystem
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dichlorotris(triphenylphosphine)ruthenium(II) |
| Smeltepunkt | 132 °C til 134 °C |
| Farve | Brun til sort |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Mængde | 1 g |
| Følsomhed | Luft- og fugtfølsomhed |
| Opløselighedsinformation | Meget let opløselig (med dissociation) i acetone, alkohol, kloroform, ethylacetat og toluen |
| Formel vægt | 958.86 |
| Procent renhed | 99.95% |
| Grad | Premion |
| Vis mere |