Få mere at vide
Dichlortriphenylfosforan, TRC
Artikelnummer. 30379024
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30379024 10 g
30378520 5 g
30381819 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30379024 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD43684010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2526-64-9
Molekylær formel C18H15Cl2P
Molekylvægt (g/mol) 333.19
Synonym Triphenylphosphine Dichloride
SMIL ClP(Cl)(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichlorotriphenylphosphorane
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C18H15Cl2P/c19-21(20,16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
Formel vægt 332.0288