Få mere at vide
Dichloromethyl Methyl Ether, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15889010
Skift visning
Mængde:
25 mL
Artikelnummer. Mængde
15889010 25 mL
1 options
Artikelnummer. 15889010 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8034670025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1090285
Tekniske data
Tæthed 1.29 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 85°C to 87°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00000828
Mængde 25 mL
Synonym Dichloromethyl methyl ether, 1,1-Dichloromethylether, Dichloromethyl methyl ether
Molekylvægt (g/mol) 114.96