Få mere at vide
Dichlorobi (triphenylphosfin) Palladium (II), TRC
Artikelnummer. 30384923
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30384923 1 g
1 options
Artikelnummer. 30384923 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4341451G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichlorobis(triphenylphosphine) Palladium (II)
CAS 13965-03-2
Molekylær formel C36H30Cl2P2Pd
Mængde 1 g
Synonym Bis(triphenylphosphine)dichloropalladium, Bis(triphenylphosphine)palladium Chloride, Bis(triphenylphosphine)palladium Dichloride, Bis(triphenylphosphine)palladium(II) Chloride, Bis(triphenylphosphine)palladium(II) Dichloride, Bis(triphenylphosphino)palladium Chloride, Dichlorobis(triphenylphosphine)palladium, Dichlorobis(triphenylphosphine)palladium(II), NSC 122924, Palladiumbis(triphenylphosphine) Dichloride, PdCl2(PPh3)2
InChI formel InChI=1S/2C18H15P.2ClH.Pd/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h2*1-15H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
SMIL [Cl-][Pd+2]([Cl-])([P](C=1C=CC=CC1)(C=2C=CC=CC2)C=3C=CC=CC3)[P](C=4C=CC=CC4)(C=5C=CC=CC5)C=6C=CC=CC6
IUPAC navn dichloropalladium; triphenylfosfan
Molekylvægt (g/mol) 701.89
Formel vægt 700.0235