Få mere at vide
Dichlorbis(triphenylphosphin)nikkel(II), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11351469
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11351469 50 g 50g
11341469 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11351469 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013930.18
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 14264-16-5 | C36H30Cl2NiP2 | 654.18 g/mol
Dichlorbis(triphenylphosphin)nikkel(II) bruges som katalysator til krydskobling af Grignard-reagenser, hydrosilyleringer, hydrogenering og polymerisering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Katalysator til krydskobling af Grignard-reagenser, Hydrosilylering og hydrogenering, polymerisatron
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14264-16-5
Molekylær formel C36H30Cl2NiP2
Molekylvægt (g/mol) 654.18
MDL nummer MFCD00009592 MFCD00003043 MFCD20489348
InChI nøgle VHQPRJDILRYZBG-UHFFFAOYSA-L
Synonym bis triphenylphosphine dichloronickel ii
PubChem CID 131664342
IUPAC navn nikkel(2+);triphenylphosphan;dihydrochlorid
SMIL Cl[Ni++]Cl.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichlorobis(triphenylphosphine)nickel(II)
Smeltepunkt ∼225°C (decomposition)
Farve Sort til grå
Lugt Odorless
Mængde 50 g
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 654.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver