Få mere at vide
Dichlorobis(tri-o-tolylphosphine)palladium(II), 95%
Artikelnummer. p-7059602
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15456655 1 g 1g
15466655 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15456655 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044976.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 40691-33-6 | C42H42Cl2P2Pd | 786.06 g/mol
Dichlorbis(tri-o-tolylphosphin)palladium(II) anvendes til omsætning af tributyltinenolater, fremstillet in situ af tributyltinmethoxid og enolacetater, med arylbromider, koblingsreaktion af arylbromider med vinylacetater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40691-33-6
Molekylær formel C42H42Cl2P2Pd
Molekylvægt (g/mol) 786.06
MDL nummer MFCD00274659
InChI nøgle GMLMZLGOMMIIMA-UHFFFAOYSA-L
Synonym palladium,dichlorobis tris 2-methylphenyl phosphine
PubChem CID 90656943
IUPAC navn palladium;tris(2-methylphenyl)phosphan;dichlorid
SMIL Cl[Pd++]Cl.CC1=CC=CC=C1P(C1=C(C)C=CC=C1)C1=C(C)C=CC=C1.CC1=CC=CC=C1P(C1=C(C)C=CC=C1)C1=C(C)C=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichlorobis (tri-o-tolylphosphine)palladium (II)
Farve Gul
Mængde 1 g
Følsomhed Air and moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol,benzene,and ethereal solvents.
Formel vægt 786.08
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver