Få mere at vide
Dichlorobis(tri-o-tolylfosfin)palladium(II), 95%
Beskrivelse
Dichlorbis(tri-o-tolylphosphin)palladium(II) anvendes til omsætning af tributyltinenolater, fremstillet in situ af tributyltinmethoxid og enolacetater, med arylbromider, koblingsreaktion af arylbromider med vinylacetater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dichlorobis (tri-o-tolylphosphine)palladium (II) |
| Farve | Gul |
| Mængde | 1 g |
| Følsomhed | Air and moisture sensitive |
| Opløselighedsinformation | Soluble in ethanol,benzene,and ethereal solvents. |
| Formel vægt | 786.08 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Pulver |