Få mere at vide
Dichloro[bis(diphenylphosphinophenyl)ether]palladium(II), Pd 13% min
Beskrivelse
Dichlor[bis(diphenylphosphinophenyl)ether]palladium(II) anvendes som en katalysator til krydskoblingsreaktion af 2-brom-1,3-diener for at fremstille høj stereoselektivitet af konjugerede Z,E-diener.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dichloro[bis (diphenylphosphinophenyl)ether]palladium (II) |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 715.88 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Pd 14.8% |