Få mere at vide
Dichloro[bis(diphenylphosphinophenyl)ether]palladium(II), Pd 13% min
Product Code. 15476655
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
15476655 1 g 1g
15486655 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15476655 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 044977.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 205319-06-8 | C36H28Cl2OP2Pd | 715,89 g/mol
Dichlor[bis(diphenylphosphinophenyl)ether]palladium(II) anvendes som en katalysator til krydskoblingsreaktion af 2-brom-1,3-diener for at fremstille høj stereoselektivitet af konjugerede Z,E-diener.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 205319-06-8
Molekylær formel C36H28Cl2OP2Pd
Molekylvægt (g/mol) 715.89
MDL nummer MFCD09953446
InChI nøgle QZIOEBWDZNUTLZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym dichloro bis diphenylphosphinophenyl ether palladium ii, dichloro bis 2-diphenylphosphino phenyl ether palladium ii, bis diphenylphosphinophenyl ether palladium ii dichloride, dichloro bis diphenylphosphinophenyl ether palladium ii , pd, oxydi 2,1-phenylene bis diphenylphosphane-dichloropalladium 1/1, palladium chloride; 2-2-diphenylphosphanyl phenoxy phenyl diphenylphosphane
PubChem CID 11377567
IUPAC navn dichlorpalladium;[2-(2-diphenylphosphanylphenoxy)phenyl]-diphenylphosphan
SMIL Cl[Pd++]Cl.O(C1=CC=CC=C1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale Dichloro[bis (diphenylphosphinophenyl)ether]palladium (II)
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 715.88
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pd 14.8%