Få mere at vide
Dichloro[9,9-dimethyl-4,5-bis(diphenylphosphino)xanthene]palladium(II), Pd 12.1%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dichloro[9,9-dimethyl-4,5-bis(diphenylphosphino)xanthene]palladium(II) |
| Smeltepunkt | 280°C to 287°C (decomposition) |
| Farve | Gul |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 755.96 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Pd 14.1% |
| Fysisk form | Krystallinsk fast stof |