Få mere at vide
Dichloro[9,9-dimethyl-4,5-bis(diphenylfosfin)xanthen]palladium(II), Pd 12,1%
Artikelnummer. 15475025
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15475025 5 g 5g
15465025 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15475025 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 046665.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 205319-10-4 | C39H32Cl2OP2Pd | 755,95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 205319-10-4
Molekylær formel C39H32Cl2OP2Pd
Molekylvægt (g/mol) 755.95
MDL nummer MFCD14155707
InChI nøgle MNBAPNBMBOYNAW-UHFFFAOYSA-L
Synonym dichloro 9,9-dimethyl-4,5-bis diphenylphosphino xanthene palladium ii, palladium 2+ xantphos dichloride, 4,5-bis diphenylphosphino-9,9-dimethylxanthene dichloropalladium ii, 4,5-bis diphenylphosphino-9,9-dimethylxanthene palladium ii dichloride
PubChem CID 86280406
IUPAC navn (5-diphenylphosphanyl-9,9-dimethylxanthen-4-yl)-diphenylphosphan; palladium(2+); dichlorid
SMIL Cl[Pd++]Cl.CC1(C)C2=C(OC3=C1C=CC=C3P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C(=CC=C2)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichloro[9,9-dimethyl-4,5-bis(diphenylphosphino)xanthene]palladium(II)
Smeltepunkt 280°C to 287°C (decomposition)
Farve Gul
Mængde 5 g
Formel vægt 755.96
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pd 14.1%
Fysisk form Krystallinsk fast stof