missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dibutylammonium Acetate (0.5M Solution in Water), TRC

Artikelnummer. 30012245
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012245 100 mL
30132907 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30012245 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD427250100ML

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 19070-91-8
Molekylær formel C8H19N . C2H4O2
Molekylvægt (g/mol) 189.3
Synonym N-Butyl-1-butanamine Acetate, Dibutylamine Acetate, Acetic Acid Dibutylamine Salt
IUPAC navn acetic acid;N-butylbutan-1-amine
SMIL CCCCNCCCC.CC(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Dibutylammonium Acetate
Mængde 100 mL
InChI formel InChI=1S/C8H19N.C2H4O2/c1-3-5-7-9-8-6-4-2;1-2(3)4/h9H,3-8H2,1-2H3;1H3,(H,3,4)
Formel vægt 189.1729
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Dibutylammonium Acetate 0.5M
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.