accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CHNCH3CH3OHO

CAS RN 19070-91-8

IUPAC Navn: acetic acid; dibutylamine
Synonymer: acetic acid; dibutylamine
Molekylvægt (g/mol): 189.3
Molekylformel: C10H23NO2
InChi Key: MQFIKAWTCOXAAY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(O)=O.CCCCNCCCC
Mængde 
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater