Få mere at vide
Dibutyl ether, Reagent Grade, ≥99%, Honeywell™
Artikelnummer. 15691010 Shop alle Solstice Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
20 L
200 L
Emballage:
Can
Glass Bottle
Metal Drum
Pakningsstørrelse:
1 L
20 L
200 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15691010 200 L Metal Drum 200 L
15671010 1 L Glass Bottle 1 L
15601020 20 L Can 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15691010 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. 110280200L
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 142-96-1
Molekylær formel C8H18O
Molekylvægt (g/mol) 130.23
MDL nummer MFCD00009461
InChI nøgle DURPTKYDGMDSBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-n-butyl ether, butyl ether, dibutyl ether, butane, 1,1'-oxybis, n-butyl ether, dibutyl oxide, butyl oxide, ether butylique, 1,1'-oxybis butane, di-n-butylether
PubChem CID 8909
IUPAC navn 1-butoxybutane
SMIL CCCCOCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibutyl Ether
Smeltepunkt -98°C
Farve Colorless
Tæthed 0.764g/mL at 25°C
Kogepunkt 140°C
Flammepunkt 25°C (77°F)
Tændingspunkt 365°F
Emballage Metal Drum
Lineær formel [CH3(CH2)3]2O
Brydningsindeks n20/D 1.399(lit.)
Mængde 200 L
FN nummer UN1149
Beilstein 1732752
Dampdensitet 4.48 (vs air)
Formel vægt 130.23g/mol
Damptryk 4.8mmHg (20°C)
Procent renhed ≥99%
Grad ReagentPlus