Få mere at vide
Dibutyl ether, Reagent Grade, ≥99%, Honeywell™
Artikelnummer. 15671010 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
20 L
200 L
Emballage:
Can
Glass Bottle
Metal Drum
Pakningsstørrelse:
1 L
20 L
200 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15671010 1 L Glass Bottle 1 L
15601020 20 L Can 20 L
15691010 200 L Metal Drum 200 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15671010 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. 1102801L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 142-96-1
Molekylær formel C8H18O
Molekylvægt (g/mol) 130.23
MDL nummer MFCD00009461
InChI nøgle DURPTKYDGMDSBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-n-butyl ether, butyl ether, dibutyl ether, butane, 1,1'-oxybis, n-butyl ether, dibutyl oxide, butyl oxide, ether butylique, 1,1'-oxybis butane, di-n-butylether
PubChem CID 8909
IUPAC navn 1-butoxybutane
SMIL CCCCOCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibutyl ether
Navn note Reagent Grade, ≥99%
CAS Max % ≤100.0000%
Smeltepunkt -98°C (literature)
Tæthed 0.764 g/mL at 25 °C(lit.)
Kogepunkt 142°C to 143°C (literature)
Emballage Glass Bottle
Lineær formel [CH3(CH2)3]2O
Mængde 1 L
FN nummer UN1149
Beilstein 1732752
Procent renhed >99%
Grad Reagent