Få mere at vide
Dibutyl ether, puriss p.a., ≥99.5% (GC), Solstice
Artikelnummer. 15694180
Skift visning
Mængde:
1 L
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15694180 1 L Glass bottle 1 L
1 options
Artikelnummer. 15694180 Leverandør Honeywell Riedel-de Haën Leverandørnr. 344621L
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Puriss. p.a., low in aromatic compounds,≥99.5% (GC)
  • Solstice has over 200 years of history in producing high-purity chemicals
  • It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibutyl ether
CAS 142-96-1
Tæthed 0.764g/mL at 25°C
Flammepunkt 25°C (77°F)
Tændingspunkt 365°F
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C8H18O
Lineær formel [CH3(CH2)3]2O
MDL nummer MFCD00009461
Mængde 1 L
FN nummer UN1149
Beilstein 1732752
Synonym di-n-butyl ether, butyl ether, dibutyl ether, butane, 1,1'-oxybis, n-butyl ether, dibutyl oxide, butyl oxide, ether butylique, 1,1'-oxybis butane, di-n-butylether
InChI nøgle DURPTKYDGMDSBL-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCOCCCC
IUPAC navn 1-butoxybutane
Molekylvægt (g/mol) 130.23
PubChem CID 8909
Dampdensitet 4.48 (vs air)
Formel vægt 130.23g/mol
Damptryk 4.8mmHg (20°C)
Procent renhed ≥99.5% (GC)