Få mere at vide
Dibromobis(triphenylphosphin)nikkel(II), 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11319847
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11319847 5 g 5g
11309847 1 g 1g
11399837 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11319847 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042192.06
Request Bulk or Custom Format
Som polymerisationskatalysator
Som polymerisationskatalysator
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14126-37-5
Molekylær formel C36H30Br2NiP2
Molekylvægt (g/mol) 743.09
MDL nummer MFCD00015865
InChI nøgle QEKXARSPUFVXIX-UHFFFAOYSA-L
Synonym nickel ii bromide bis triphenylphosphine, nibr2 pph3 2, dibromobis triphenylphosphine nickel ii, bis triphenylphosphine nickel ii bromide, dibromobis triphenylphosphine nickel, dibromonickel; bis triphenylphosphine, bis triphenylphosphine dibromonickel ii
PubChem CID 11050914
IUPAC navn dibromonikkel;triphenylphosphan
SMIL Br[Ni]Br.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibromobis(triphenylphosphine)nickel(II)
Smeltepunkt 219°C to 223°C
Lugt Odorless
Mængde 5 g
Formel vægt 743.12
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver