Få mere at vide
Dibromo[2,2'-bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl]palladium(II), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15407285
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15407285 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15407285 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 046664.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichloro[2,2'-bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl]palladium(II)
CAS 366488-99-5
Farve Orange
Molekylær formel C44H34Br2P2Pd+2
MDL nummer MFCD14155710
Mængde 1 g
Synonym dibromo 2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl palladium ii, pdbr2 binap, 2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl dibromopalladium ii
InChI nøgle XOOQZGNLBGHEEX-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C=C1)[PH+](C2=CC=CC=C2)C3=C(C4=CC=CC=C4C=C3)C5=C(C=CC6=CC=CC=C65)[PH+](C7=CC=CC=C7)C8=CC=CC=C8.Br[Pd]Br
IUPAC navn dibromopalladium;[1-(2-diphenylphosphaniumylnaphthalen-1-yl)naphthalen-2-yl]-diphenylphosphanium
Molekylvægt (g/mol) 890.932
PubChem CID 73994988
Formel vægt 888.91
Fysisk form Crystalline Solid