Få mere at vide
Dibenzylamin, TRC
Artikelnummer. 30359179
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30359179 1 g
30352883 100 g
30356039 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30359179 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4175051G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-49-1
Molekylær formel C14 H15 N
Molekylvægt (g/mol) 197.28
Synonym Dibenzylamine (8CI), N-(Phenylmethyl)benzenemethanamine, (N-Benzylaminomethyl)benzene, Bibenzylamine, Bisbenzylamine, DBA, N,N-Dibenzylamine, N-Benzylbenzylamine, NSC 4811
IUPAC navn N-benzyl-1-phenylmethanamin
SMIL C(NCc1ccccc1)c2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibenzylamine
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C14H15N/c1-3-7-13(8-4-1)11-15-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15H,11-12H2
Formel vægt 197.1204