Få mere at vide
Dibenzylamin, 98%
Artikelnummer. 11484593
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11484593 250 g 250g
11474593 1000 g 1000g
11494593 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11484593 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11554.30
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 103-49-1 | C14H15N | 197,28 g/mol
Dibenzylamin bruges til at forberede gummiaccelerator til vulkaniseringsprocessen og reaktionsstoppere. Acceleratorer af dibenzylamintypen reducerer nitrosaminproduktionen i blandingsprocessen. Det bruges også til at producere dibenzyl-nitroso-amin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dibenzylamin bruges til at forberede gummiaccelerator til vulkaniseringsprocessen og reaktions-stoppere. Acceleratorer af dibenzylamintypen reducerer nitrosaminproduktionen i blandingsprocessen. Det bruges også til at producere dibenzyl-nitroso-amin.
Opløselighed Opløseligt i vand
(0,4g/L).
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-49-1
Molekylær formel C14H15N
Molekylvægt (g/mol) 197.28
MDL nummer MFCD00004770
InChI nøgle BWLUMTFWVZZZND-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzylamine, benzenemethanamine, n-phenylmethyl, n-benzylbenzylamine, bibenzylamine, dibenzyl-amine, dibenzyl amine, bisbenzylamine, n,n-dibenzylamine, n-benzylaminomethyl benzene, unii-3g0yfx01c6
PubChem CID 7656
SMIL C(NCC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibenzylamine
Smeltepunkt -26 °C
Tæthed 1.026
pH 8.9
Kogepunkt 300 °C
Flammepunkt 143 °C (289 °F)
Lugt Svag
Brydningsindeks 1.5745
Mængde 250 g
FN nummer UN2735
Beilstein 909664
Merck Index 14,3011
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (0,4 g/L).
IUPAC navn N-benzyl-1-phenylmethanamin
Formel vægt 197.28
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dibenzylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Dibenzylamine