Få mere at vide
Dibenzylmalonat, 95%
Beskrivelse
Dibenzylmalonat anvendes til fremstilling af tetraethyl-3,3-bis(benzyloxycarbonyl)propylenbisphosphonat. Det blev også brugt til fremstilling af benzylumbelliferon-3-carboxylat via Knoevenagel-kondensation med 2,4-dihydroxybezaldehyd. Det er et nyttigt alternativ til Diethylmalonat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Dibenzylmalonat anvendes til fremstilling af tetraethyl-3,3-bis(benzyloxycarbonyl)propylenbisphosphonat. Det blev også brugt til fremstilling af benzylumbelliferon-3-carboxylat via Knoevenagel-kondensation med 2,4-dihydroxybezaldehyd. Det er et nyttigt alternativ til Diethylmalonat.
Opløselighed Svagt opløselig i
vand; blandbar i alle forhold med æter og alkohol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dibenzyl malonate |
| Tæthed | 1.137 |
| Kogepunkt | 188 °C (0,2 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brydningsindeks | 1.544 |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 1998264 |
| Opløselighedsinformation | Sparsomt opløselig i vand; blandet i alle proportioner med æter og alkohol. |
| Formel vægt | 284.31 |
| Procent renhed | 95% |