Få mere at vide
Dibenzylmalonat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479812
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479812 10 g 10g
11489812 50 g 50g
11499812 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479812 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10844.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15014-25-2 | C17H16O4 | 284.311 g/mol
Dibenzylmalonat anvendes til fremstilling af tetraethyl-3,3-bis(benzyloxycarbonyl)propylenbisphosphonat. Det blev også brugt til fremstilling af benzylumbelliferon-3-carboxylat via Knoevenagel-kondensation med 2,4-dihydroxybezaldehyd. Det er et nyttigt alternativ til Diethylmalonat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dibenzylmalonat anvendes til fremstilling af tetraethyl-3,3-bis(benzyloxycarbonyl)propylenbisphosphonat. Det blev også brugt til fremstilling af benzylumbelliferon-3-carboxylat via Knoevenagel-kondensation med 2,4-dihydroxybezaldehyd. Det er et nyttigt alternativ til Diethylmalonat.
Opløselighed Svagt opløselig i
vand; blandbar i alle forhold med æter og alkohol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15014-25-2
Molekylær formel C17H16O4
Molekylvægt (g/mol) 284.311
MDL nummer MFCD00004779
InChI nøgle RYFCSKVXWRJEOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzyl malonate, propanedioic acid, bis phenylmethyl ester, 1,3-dibenzyl propanedioate, malonic acid dibenzyl ester, malonic acid dibenzyl, acmc-209d3u, diphenylmethyl propane-1,3-dioate, propanedioic acid,1,3-bis phenylmethyl ester, propanedioic acid, 1,3-bis phenylmethyl ester, s-3-amino-2-oxetanone p-toluenesulfonic acid salt boc protection form
PubChem CID 84754
IUPAC navn dibenzylpropandioat
SMIL C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CC(=O)OCC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibenzyl malonate
Tæthed 1.137
Kogepunkt 188°C (0.2 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.544
Mængde 10 g
Beilstein 1998264
Opløselighedsinformation Sparingly soluble in water; miscible in all proportions with ether and alcohol.
Formel vægt 284.31
Procent renhed 95%