Få mere at vide
Dibenzylether, 98+%
Beskrivelse
Benzylether bruges som et effektivt GFP-venligt vævsrensningsmedium til musehjerner. Det bruges også i en undersøgelse til at udvikle en detaljeret protokol til udførelse af 3D-billeddannelse af organer, der er renset med opløsningsmiddel, og dens anvendelse på forskellige mikroskopiteknikker. Det bruges også som blødgører for nitrocellulose og syntetisk gummi, et opløsningsmiddel i parfumeri og et smagsstof i tyggegummi og bagværk.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Benzylether bruges som et effektivt GFP-venligt vævsrensningsmedium til musehjerner. Det bruges også i en undersøgelse til at udvikle en detaljeret protokol til udførelse af 3D-billeddannelse af organer, der er renset med opløsningsmiddel, og dens anvendelse på forskellige mikroskopiteknikker. Det bruges også som blødgører for nitrocellulose og syntetisk gummi, et opløsningsmiddel i parfumeri og et smagsstof i tyggegummi og bagværk.
Opløselighed
Ikke blandbar eller vanskelig at blande i vand. Blandbar med ethanol, ether, chloroform og acetone.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler og lys. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dibenzyl ether |
| Smeltepunkt | 3 °C til 4 °C |
| Tæthed | 1.04 |
| Kogepunkt | 298 °C |
| Flammepunkt | 135 °C (275 °F) |
| Brydningsindeks | 1.562 |
| Mængde | 2500 g |
| FN nummer | UN3082 |
| Beilstein | 1911156 |
| Merck Index | 14,1132 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Dibenzyl ether
- Advarsel
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
- MIXTURE LIST-Contain: Dibenzyl ether