Få mere at vide
Dibenzylether, 98+%
Artikelnummer. 11488367
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
2500g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11488367 500 g 500g
11354519 250 g 250g
11498367 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11488367 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18447.36
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 103-50-4 | C14H14O | 198,265 g/mol
Benzylether bruges som et effektivt GFP-venligt vævsrensningsmedium til musehjerner. Det bruges også i en undersøgelse til at udvikle en detaljeret protokol til udførelse af 3D-billeddannelse af organer, der er renset med opløsningsmiddel, og dens anvendelse på forskellige mikroskopiteknikker. Det bruges også som blødgører for nitrocellulose og syntetisk gummi, et opløsningsmiddel i parfumeri og et smagsstof i tyggegummi og bagværk.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Benzylether bruges som et effektivt GFP-venligt vævsrensningsmedium til musehjerner. Det bruges også i en undersøgelse til at udvikle en detaljeret protokol til udførelse af 3D-billeddannelse af organer, der er renset med opløsningsmiddel, og dens anvendelse på forskellige mikroskopiteknikker. Det bruges også som blødgører for nitrocellulose og syntetisk gummi, et opløsningsmiddel i parfumeri og et smagsstof i tyggegummi og bagværk.
Opløselighed
Ikke blandbar eller vanskelig at blande i vand. Blandbar med ethanol, ether, chloroform og acetone.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler og lys. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-50-4
Molekylær formel C14H14O
Molekylvægt (g/mol) 198.265
MDL nummer MFCD00004780
InChI nøgle MHDVGSVTJDSBDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzyl ether, benzyl ether, benzyl oxide, dibenzylether, oxybis methylene dibenzene, plastikator ba, ba plasticizer, benzylether, ether, dibenzyl, plasticator ba
PubChem CID 7657
ChEBI CHEBI:87411
IUPAC navn phenylmethoxymethylbenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)COCC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibenzyl ether
Smeltepunkt 3 °C til 4 °C
Tæthed 1.04
Kogepunkt 298 °C
Flammepunkt 135 °C (275 °F)
Brydningsindeks 1.562
Mængde 500 g
FN nummer UN3082
Beilstein 1911156
Merck Index 14,1132
Opløselighedsinformation Ikke blandeligt eller svært at blande i vand. Blandet med ethanol, ether, kloroform og acetone.
Formel vægt 198.27
Procent renhed ≥98%