Få mere at vide
Dibenzylether, 98+%
Beskrivelse
Benzylether bruges som et effektivt GFP-venligt vævsrensningsmedium til musehjerner. Det bruges også i en undersøgelse til at udvikle en detaljeret protokol til udførelse af 3D-billeddannelse af organer, der er renset med opløsningsmiddel, og dens anvendelse på forskellige mikroskopiteknikker. Det bruges også som blødgører for nitrocellulose og syntetisk gummi, et opløsningsmiddel i parfumeri og et smagsstof i tyggegummi og bagværk.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Benzylether bruges som et effektivt GFP-venligt vævsrensningsmedium til musehjerner. Det bruges også i en undersøgelse til at udvikle en detaljeret protokol til udførelse af 3D-billeddannelse af organer, der er renset med opløsningsmiddel, og dens anvendelse på forskellige mikroskopiteknikker. Det bruges også som blødgører for nitrocellulose og syntetisk gummi, et opløsningsmiddel i parfumeri og et smagsstof i tyggegummi og bagværk.
Opløselighed
Ikke blandbar eller vanskelig at blande i vand. Blandbar med ethanol, ether, chloroform og acetone.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler og lys. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dibenzyl ether |
| Smeltepunkt | 3°C to 4°C |
| Tæthed | 1.04 |
| Kogepunkt | 298°C |
| Flammepunkt | 135°C (275°F) |
| Brydningsindeks | 1.562 |
| Mængde | 250 g |
| FN nummer | UN3082 |
| Beilstein | 1911156 |
| Merck Index | 14,1132 |
| Vis mere |