Få mere at vide
Dibenzyl 5-aminoisophthalate, 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11323626
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11323626
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L14629.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 152699-63-3
Molekylær formel C22H19NO4
Molekylvægt (g/mol) 361.397
MDL nummer MFCD03093065
InChI nøgle VDJWRMQQXQBYIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzyl 5-aminoisophthalate, 1,3-dibenzyl 5-aminobenzene-1,3-dicarboxylate, acmc-20alb1, 3,5-dibenzyloxycarbonylaniline, 3,5-dibenzyloxycarbonyl-aniline, 5-amino-isophthalic acid dibenzyl ester, phenylmethyl 5-amino-3-benzyloxycarbonyl benzoate, 1,3-benzenedicarboxylicacid, 5-amino-, 1,3-bis phenylmethyl ester
PubChem CID 7023592
IUPAC navn dibenzyl 5-aminobenzene-1,3-dicarboxylate
SMIL C1=CC=C(C=C1)COC(=O)C2=CC(=CC(=C2)N)C(=O)OCC3=CC=CC=C3
Specifications
Kemisk navn eller materiale Dibenzyl 5-aminoisophthalate
Smeltepunkt 116°C to 118°C
Mængde 1 g
Beilstein 744276
Formel vægt 361.4
Procent renhed 96%