Få mere at vide
Dibenzoylperoxid, 97% (tørvægt), våd med 25% vand
Beskrivelse
Benzoylperoxid anvendes i vid udstrækning som en radikalinitiator til at inducere polymerisationer. Den finder anvendelser til acnebehandling, til blegning af mel, hår og tænder og til tværbinding af polyesterharpikser. Det har også store anvendelser inden for antiseptiske og blegende egenskaber. Det tjener som katalysator for termohærdende polyesterharpikser og som hærder til at starte polymerisationsprocessen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
anvendes i vid udstrækning som en radikal initiator til at inducere polymerisationer. Den finder anvendelser til acnebehandling, til blegning af mel, hår og tænder og til tværbinding af polyesterharpikser. Det har også store anvendelser inden for antiseptiske og blegende egenskaber. Det tjener som katalysator for termohærdende polyesterharpikser og som hærder til at starte polymerisationsprocessen.
Opløselighed
Opløselig i ether og chloroform. Lidt opløseligt i ethanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, reduktionsmidler, syrer, baser, alkoholer og metaller.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzoyl peroxide |
| Assay Procent Noter | (tørvægt), våd med 25 % vand |
| Mængde | 250 g |
| FN nummer | UN3104 |
| Beilstein | 984320 |
| Merck Index | 14,1116 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i ether og kloroform. Let opløselig i ethanol. Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 242.23 |
| Procent renhed | 97% |
Sikkerhed og håndtering
- Dibenzoyl peroxide, wet with 25% water
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Organisk peroxid Type C & D
- H242-Brandfare ved opvarmning.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P410-Beskyttes mod sollys.
- P411+P235-Opbevares ved en temperatur, som ikke overstiger 30°C/86°F Opbevares køligt.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.