Få mere at vide
Dibenzoylperoxid, 97% (tørvægt), våd med 25% vand
Artikelnummer. 11317956
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11317956 50 g -
11327956 250 g 250g
11337956 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11317956 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13174.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 94-36-0 | C14H10O4 | 242,23 g/mol
Benzoylperoxid anvendes i vid udstrækning som en radikalinitiator til at inducere polymerisationer. Den finder anvendelser til acnebehandling, til blegning af mel, hår og tænder og til tværbinding af polyesterharpikser. Det har også store anvendelser inden for antiseptiske og blegende egenskaber. Det tjener som katalysator for termohærdende polyesterharpikser og som hærder til at starte polymerisationsprocessen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Benzoylperoxid
anvendes i vid udstrækning som en radikal initiator til at inducere polymerisationer. Den finder anvendelser til acnebehandling, til blegning af mel, hår og tænder og til tværbinding af polyesterharpikser. Det har også store anvendelser inden for antiseptiske og blegende egenskaber. Det tjener som katalysator for termohærdende polyesterharpikser og som hærder til at starte polymerisationsprocessen.
Opløselighed
Opløselig i ether og chloroform. Lidt opløseligt i ethanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, reduktionsmidler, syrer, baser, alkoholer og metaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 94-36-0
Molekylær formel C14H10O4
Molekylvægt (g/mol) 242.23
MDL nummer MFCD00003071
InChI nøgle OMPJBNCRMGITSC-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoyl peroxide, dibenzoyl peroxide, peroxide, dibenzoyl, benzoperoxide, benzoyl superoxide, acetoxyl, lucidol, benoxyl, panoxyl, benzol peroxide
PubChem CID 7187
ChEBI CHEBI:82405
IUPAC navn benzoylbenzencarboperoxoat
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)OOC(=O)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzoyl peroxide
Assay Procent Noter (tørvægt), våd med 25 % vand
Mængde 50 g
FN nummer UN3104
Beilstein 984320
Merck Index 14,1116
Opløselighedsinformation Opløselig i ether og kloroform. Let opløselig i ethanol. Uopløselig i vand.
Formel vægt 242.23
Procent renhed 97%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzoyl peroxide, wet with 25% water
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Organisk peroxid Type C & D
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H242-Brandfare ved opvarmning.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Dibenzoyl peroxide