Få mere at vide
Dibenzoylperoxid, 75%, restvand
Artikelnummer. 10712641 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10712641 100 g Plastflaske 100g
10236460 5 g Plastflaske 5g
10702641 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10712641 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 211781000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    369.00 DKK
    308.65 DKK / 100g
    Spare 60.35 DKK
    16% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 94-36-0 | C14H10O4 | 242,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Radikale initiativtagere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 94-36-0 , 7732-18-5
Molekylær formel C14H10O4
Molekylvægt (g/mol) 242.23
MDL nummer MFCD00003071
InChI nøgle OMPJBNCRMGITSC-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoyl peroxide, dibenzoyl peroxide, peroxide, dibenzoyl, benzoperoxide, benzoyl superoxide, acetoxyl, lucidol, benoxyl, panoxyl, benzol peroxide
PubChem CID 7187
ChEBI CHEBI:82405
IUPAC navn benzoylbenzencarboperoxoat
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)OOC(=O)C2=CC=CC=C2
Specifications
Kemisk navn eller materiale Dibenzoyl peroxide
Navn note 75%, restvand
Smeltepunkt 104,0 °C til 106,0 °C
Farve Hvid
Emballage Plastflaske
Lineær formel (C6H5CO)2O2
Mængde 100 g
Beilstein 09, 179
Fieser 01,196; 04,122; 05,182; 06,160; 07,89; 12,157; 15,146; 17,367
Merck Index 15, 1119
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: sparsomt opløselig i alkohol, opløselig i benzen, kloroform, ether og acetone, 1g/40 ml kulstofdisulfid, 1g/40 ml olivenolie
Formel vægt 242.23
Procent renhed 75%
Fysisk form Vådt granulært pulver
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Dibenzoyl peroxide, 75%, remainder water
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Organisk peroxid Type C & D
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Hazard Statement
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H242-Brandfare ved opvarmning.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.