Få mere at vide
(-)-Dibenzoyl-L-vinsyremonohydrat, 98%
Artikelnummer. 10790851 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10790851 100 g 100g
10438340 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10790851 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 160251000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 62708-56-9 | C18H14O8 | 358,30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62708-56-9 , 2743-38-6
Molekylær formel C18H14O8
Molekylvægt (g/mol) 358.30
MDL nummer MFCD00149119
InChI nøgle YONLFQNRGZXBBF-OKILXGFUSA-N
Synonym 2r,3r-2,3-bis benzoyloxy succinic acid hydrate, --dibenzoyl-l-tartaric acid monohydrate, --dibenzoyl-l-tartaric acidmonohydrate, dibenzoyl-l---tartaric acid monohydrate, l--dibenzoyl-l-tartatic acid monohydrate, 2r,3r---dibenzoyl-l-tartaric acid monohydrate, 2r,3r-2,3-bis benzoyloxy butanedioic acid hydrate, dibenzoyl-l-tartaric acid monohydrate, l-dbta, pubchem7152
PubChem CID 44119738
SMIL OC(=O)[C@@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)[C@@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid monohydrate
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 88 °C til 90 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Plastflaske
Lineær formel [C6H5CO2CH(CO2H)-]2·H2O
Mængde 100 g
Specifik rotationstilstand −115° (20 °C c=5, ethanol)
Specifik rotation -115
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i ether og alkohol, praktisk talt uopløselige i kloroform
IUPAC navn (2R,3S)-2,3-dibenzoyloxybutandisyre;hydrat
Formel vægt 376.33
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid monohydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.