Få mere at vide
Dibenzofuran-2-carboxaldehyd, 98%
Beschreibung
Anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
farmaceutisk mellemprodukt.
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevar væk fra luft. Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Dibenzofuran-2-carboxaldehyde |
| Smeltepunkt | 74 °C |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 141044 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| IUPAC navn | 8-oxatricyclo[7.4.0.0²,7]trideca-1(9),2(7),3,5,10,12-hexaen-4-carbaldehyd |
| Formel vægt | 196.2 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Pulver |