Få mere at vide
Dibenzofuran-2-carboxaldehyd, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15402319
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15402319 1 g 1g
15422319 250 mg 250mg
15412319 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15402319 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64905.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5397-82-0 | C13H8O2 | 196.21 g/mol
Anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Anvendes som et
farmaceutisk mellemprodukt.
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevar væk fra luft. Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5397-82-0
Molekylær formel C13H8O2
Molekylvægt (g/mol) 196.21
MDL nummer MFCD00136272
InChI nøgle OVJMIWIVPWPZMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzo b,d furan-2-carbaldehyde, 2-dibenzofurancarboxaldehyde, dibenzofuran-2-carboxaldehyde, dibenzo b,d furan-2-carboxaldehyde, 8-oxatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaene-4-carbaldehyde, 2-dibenzofurancarbaldehyde, dibenzo b furan-2-carbaldehyde, benzo b benzofuran-2-carboxaldehyde, 8-oxatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2,4,6,10,12-hexaene-4-carbaldehyde, 8-oxatricyclo 7.4.0.0?,? trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaene-4-carbaldehyde
PubChem CID 220843
SMIL O=CC1=CC2=C(OC3=C2C=CC=C3)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibenzofuran-2-carboxaldehyde
Smeltepunkt 74°C
Farve Hvid
Mængde 1 g
Beilstein 141044
Følsomhed Air Sensitive
IUPAC navn dibenzofuran-2-carbaldehyd
Formel vægt 196.2
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver